Learn More
Bismut(III)-chlorid, ultratrocken, 99.997+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353847
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-chlorid, ultratrocken, 99.997+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353847
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11353847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035680.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00003461
InChI-Schlüssel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-Name Trichlorbismutin
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt ∼430°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslichkeitsinformationen It is soluble in methanol, diethyl ether, acetone.
Formelmasse 315.34
Reinheit (%) ≥99.997%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.75 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number035680.06,035680.14
ChargennummerS05K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number035680.06,035680.14
ChargennummerZ06J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number035680.06,035680.14
ChargennummerJ26J37 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number035680.06,035680.14
ChargennummerT01H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number035680.06,035680.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III)-chlorid wasserfrei
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bismut(III)-chlorid, ultratrocken, 99.997+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >