Learn More
Bismut(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483790
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483790
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11483790
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089485.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
It is used as a catalyst in organic chemistry. It is a good source of bismuth and is used to make other bismuth compounds. Also used as a catalyst and to make other bismuth salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00003461
InChI-Schlüssel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-Name Trichlorbismutin
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt ∼430°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 315.34
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.75 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU27K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number089485.14,089485.06
ChargennummerP07I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number089485.14,089485.06
ChargennummerA26S022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089485.14,089485.06
ChargennummerD02U045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089485.14,089485.06
ChargennummerC23S012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089485.14,089485.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bismut(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >