Learn More
Bismut(III)-chlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185800
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-chlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756609 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10185800
Marke: Thermo Scientific Acros 318350050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00003461
InChI-Schlüssel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-Name Trichlorbismutin
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 447°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids,soluble in abs.alcohol,acetone and ethyl acetate
Formelmasse 315.33
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.75
Dichte 4.7500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Artikelnummer318350050,318350250
ChargennummerA0444692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Artikelnummer318350050,318350250
ChargennummerA0379434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 Artikelnummer318350050,318350250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Bismut(III)-chlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >