Learn More
Bismut(III)-chlorid,+98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
72.26 CHF - 518.58 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00003461
InChI-Schlüssel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-Name Trichlorbismutin
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10328490
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
208830250
25 g Glasflasche
72.26 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10512231
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
208831000
100 g Glasflasche
196.98 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10308663
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
208835000
500 g Glasflasche
518.58 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismut(III)-chlorid,+98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals