Learn More
Bismuth(III)-bromid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
85.85 CHF - 245.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-58-8
Summenformel BiBr3
Molekulargewicht (g/mol) 448.69
InChI-Schlüssel TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC-Name Tribrombismutan
SMILES Br[Bi](Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13408688
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
447770250
25 g Glasflasche
85.85 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13418688
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
447771000
100 g Glasflasche
245.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismuth(III)-bromid, 97%, Thermo Scientific Chemicals