Learn More
Bismuthydroxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
40.95 CHF - 125.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-43-0
Summenformel BiH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.00
MDL-Nummer MFCD00046188
InChI-Schlüssel TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10590574
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393290500
50 g Glasflasche
40.95 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10590764
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393292500
250 g Glasflasche
125.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-790-2
Produktidentifikator
  • Bismuth hydroxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismuthydroxid, Thermo Scientific Chemicals