Learn More
Bismutgranulat, 1–2 mm (0.04–0.08 in.), 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
171.00 CHF - 1695.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-69-9 |
---|---|
Summenformel | Bi |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134033 |
InChI-Schlüssel | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod |
PubChem CID | 5359367 |
ChEBI | CHEBI:33301 |
IUPAC-Name | Bismut |
SMILES | [Bi] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11470091
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.22 |
100 g |
171.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11480091
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.36 |
500 g |
627.17 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460091
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044807.A3 |
2 kg |
1695.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-69-9 | |
208.98 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
5359367 | |
Bismut |
Bi | |
MFCD00134033 | |
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
CHEBI:33301 | |
[Bi] |
Spezifikation
Bismuth | |
7440-69-9 | |
99.997% (Metals basis) | |
MFCD00134033 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
Bismut | |
5359367 | |
Geruchsneutral |
Grau | |
Gray granules | |
Bi | |
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
[Bi] | |
208.98 | |
CHEBI:33301 | |
granular |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen