Learn More
Bismutcarbonatoxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
33.20 CHF - 295.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5892-10-4
Summenformel CBi2O5
Molekulargewicht (g/mol) 509.97
MDL-Nummer MFCD00010877
InChI-Schlüssel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-Name bis(Oxobismutanyl)-carbonat
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11434104
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.18
50 g
33.20 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11444104
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.30
250 g
91.35 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11424104
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.0B
1000 g
295.00 CHF
1000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-567-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismutcarbonatoxid, Thermo Scientific Chemicals