Learn More
Bis(triphenylphosphin)Palladium(II)-Chlorid, zur Analyse, 15 % Pd, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113930
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(triphenylphosphin)Palladium(II)-Chlorid, zur Analyse, 15 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10113930
Marke: Thermo Scientific Acros 197320010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13965-03-2
Summenformel C36H30Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 701.90
MDL-Nummer MFCD00009593
InChI-Schlüssel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-Name Ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Schmelzpunkt 260 °C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]2PdCl2
Menge 1 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 701.89
Reinheit (%) 15% Pd
Güte Analyse
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number197320050,197320250,197320010
ChargennummerA0448637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number197320050,197320250,197320010
ChargennummerA0432797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number197320050,197320250,197320010
ChargennummerA0416026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number197320050,197320250,197320010
ChargennummerA0395986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number197320050,197320250,197320010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(triphenylphosphin)Palladium(II)-Chlorid, zur Analyse, 15 % Pd, Thermo Scientific Chemicals >