Learn More
Bis(trifluormethansulfonyl)imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10712024
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(trifluormethansulfonyl)imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712024
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10712024
Marke: Thermo Scientific Acros 387600010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82113-65-3
Summenformel C2HF6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 281.16
MDL-Nummer MFCD00214154
InChI-Schlüssel ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 157857
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Braun bis farblos
Siedepunkt 90°C to 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 281.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number387600010,387600250,387600050
ChargennummerA0459475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number387600010,387600250,387600050
ChargennummerA0441294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
ChargennummerA0455540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
ChargennummerA0451026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Bis(trifluormethansulfonyl)imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >