Learn More
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10628922
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70818 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 10628922
Marke: Thermo Scientific Acros 363501000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53199-31-8
Summenformel C24H54P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 511.06
MDL-Nummer MFCD03094580
InChI-Schlüssel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Schmelzpunkt 258.0°C to 272.0°C
Farbe Braun-Orange bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Pd)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Palladium; Tritert-butylphosphan
Formelmasse 511.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog Number363500010,363501000
ChargennummerA0461525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number363500010,363501000
ChargennummerA0440274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number363500010,363501000
ChargennummerA0461525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number363500010,363501000
ChargennummerA0451176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number363500010,363501000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >