Learn More
Bis(Tri-n-Butyltin)-Sulfat, 97 %
19.97 CHF - 72.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-04-8
Summenformel C24H54O4SSn2
Molekulargewicht (g/mol) 676.172
MDL-Nummer MFCD00185908
InChI-Schlüssel XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
IUPAC-Name Tributylstannanylium; Sulfat
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394567
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039624.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11384567
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039624.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 247-634-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(Tri-n-Butyltin)-Sulfat, 97 %