Learn More
Bis(tri-n-Butylzinn)oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480773
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(tri-n-Butylzinn)oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480773
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11480773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13242.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600.15 g/mol
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(tri-n-butylzinn)oxid wird bei der Synthese von α,β-ungesättigten Methylketonen, Isoxazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-35-9
Summenformel C24H58OSn2
Molekulargewicht (g/mol) 600.15
MDL-Nummer MFCD00009418
InChI-Schlüssel NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biometMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC-Name Tributyl(tributylstannyloxy)stannan
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.172
Siedepunkt 179°C to 180°C (2 mmHg)
Flammpunkt 168°C (334°F)
Geruch Irritating
Strukturformel [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Brechungsindex 1.4865
Menge 100 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 745057
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.071g/L)
Formelmasse 596.07
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ26I066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog NumberA13242.0E,A13242.36,A13242.22
ChargennummerQ06I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13242.0E,A13242.36,A13242.22
ChargennummerZ06H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13242.0E,A13242.36,A13242.22
ChargennummerX20H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13242.0E,A13242.36,A13242.22
ChargennummerD5029C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13242.0E,A13242.36,A13242.22
Name des Produkts
Bis(tri-n-Butylzinn)oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >