Learn More
Bis-(pinakolato)-dibor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10651823
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis-(pinakolato)-dibor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10651823
Marke: Thermo Scientific Acros 330570050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73183-34-3
Summenformel C12H24B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 253.94
MDL-Nummer MFCD00799570
InChI-Schlüssel IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pinacolato)diboron
Schmelzpunkt 135.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,1301
Formelmasse 253.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Plättchen
Name des Produkts
Bis-(pinakolato)-dibor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >