Learn More
Bis(phenylacetyl)-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329755
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(phenylacetyl)-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329755
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11329755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19792.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bis(phenylacetyl)disulfide as sulfur substitution agent in preparation of RNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(Phenylacetyl)Disulfid als Schwefelsubstitutionsmittel bei der Vorbereitung von RNA-Oligonukleotiden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15088-78-5
Summenformel C16H14O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.41
MDL-Nummer MFCD00513572
InChI-Schlüssel IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl disulfide, 2-phenylacetic dithioperoxyanhydride, phenylacetyl disulphide, bis phenylacetyl disulfide, bis phenylacetyl disulphide, 2-phenyl-1-2-phenylacetyl disulfanyl ethanone, bis phenylacetyl persulfide, phenylacetyl disulfide 5g, s-2-phenylacetyl sulfanyl 2-phenylethanethioateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3378603
IUPAC-Name 2-phenyl-1-[(2-phenylacetyl)disulfanyl]ethan-1-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)SSC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(phenylacetyl) disulfide
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 25 g
Beilstein 2057579
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 302.42
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberL19792.14,L19792.06
Chargennummer10248125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog NumberL19792.14,L19792.06
Chargennummer10237780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL19792.14,L19792.06
Chargennummer10245053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog NumberL19792.14,L19792.06
Chargennummer10242617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberL19792.14,L19792.06
Name des Produkts
Bis(phenylacetyl)-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >