Learn More
Bis(p-toluolsulfonyl)methan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392479
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(p-toluolsulfonyl)methan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392479
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11392479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26617.03
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15310-28-8
Summenformel C15H16O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
MDL-Nummer MFCD00032255
InChI-Schlüssel XLOXYWLRAKCDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ditosylmethane, bis-toluene-4-sulfonyl-methane, 1-methyl-4-4-methylbenzenesulfonyl methanesulfonyl benzene, 1,1'-methanediyldisulfonyl bis 4-methylbenzene, acmc-20allu, bis p-tolylsulfonyl methane, bis p-toluenesulfonyl methane, bis-toluene-4-sulfonyl methane, 1,1'-methylenedisulfonyl bis 4-methylbenzene, benzene,1,1'-methylenebis sulfonyl bis 4-methyl
PubChem CID 275690
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonylmethylsulfonyl]benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(p-toluenesulfonyl)methane
Schmelzpunkt 137°C to 139°C
Menge 1 g
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(p-toluolsulfonyl)methan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >