Learn More
Melford bis-MSB Scintillation Grade
High solubility secondary fluor.
111.00 CHF - 328.00 CHF
Spécification
Chemischer Name oder Material bis-MSB, Scintillation Grade
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
30017920
Afficher les documents
Melford
111077
25 g
328.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
30017919
Afficher les documents
Melford
111076
5 g
111.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
High solubility secondary fluor.
High solubility secondary fluor. Concentrations range from 0.1-0.9 g/L.
  • Melting Point: 180-181°C
  • F MAX 4160A
Spécification
Spécification
bis-MSB, Scintillation Grade
Vidéos
FDS