Learn More
Melford bis-MSB Scintillation Grade
High solubility secondary fluor.
Marke:  Melford 111076
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30017919
  • 111.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
High solubility secondary fluor.
High solubility secondary fluor. Concentrations range from 0.1-0.9 g/L.
  • Melting Point: 180-181°C
  • F MAX 4160A
Spezifikation
Spezifikation
bis-MSB, Scintillation Grade
White/Yellow
5 g