Learn More
Bis(Dichlorophosphino)methan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10228903
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(Dichlorophosphino)methan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10228903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10228903
Marke: Thermo Scientific Acros 383000050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 28240-68-8 | CH2Cl4P2 | 217.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28240-68-8
Summenformel CH2Cl4P2
Molekulargewicht (g/mol) 217.79
MDL-Nummer MFCD01073767
InChI-Schlüssel OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dichlorophosphino methane, dichloro dichlorophosphanyl methyl phosphane, acmc-1cq46, methylenebis dichlorophosphine, methylenebis phosphonous dichloride, dichloro dichlorophosphanylmethyl phosphane, phosphonous dichloride,p,p'-methylenebis
PubChem CID 2784185
IUPAC-Name Dichlor(dichlorphosphanylmethyl)phosphan
SMILES C(P(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dichlorophosphino)methane
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6010g/mL
Siedepunkt 101.0°C to 105.0°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (Cl2P)2CH2
Brechungsindex 1.5920 to 1.5950
Menge 5 g
Relative Dichte 1.601
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 217.79
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dichlorophosphino)methane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bis(Dichlorophosphino)methan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >