Learn More
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337547
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337547
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11337547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012764.01
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32005-36-0
Summenformel C34H28O2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 575.02
MDL-Nummer MFCD00051942
InChI-Schlüssel UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonym bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6505921
IUPAC-Name bis((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Schmelzpunkt 135°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 575
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW09I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number012764.06,012764.01,012764.03
ChargennummerP25I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number012764.06,012764.01,012764.03
ChargennummerP29F049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012764.06,012764.01,012764.03
ChargennummerS16G050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012764.06,012764.01,012764.03
ChargennummerZ18G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012764.06,012764.01,012764.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(Dibenzylideneaceton) Palladium(0), Rotbraunes Pulver, Thermo Scientific Chemicals >