Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12675117
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12675117 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12675117
Marke: Thermo Scientific Acros 447890010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887919-35-9
Summenformel C32H56Cl2N2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 708.08
MDL-Nummer MFCD09265123
InChI-Schlüssel DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11714597
IUPAC-Name bis(4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline); dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 708.07
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0397766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0404961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0417386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
ChargennummerA0416186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >