Learn More
Bis(cyclohexanon)Oxaldihydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443344
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(cyclohexanon)Oxaldihydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443344
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11443344
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10628.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.356 g/mol
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone is used in the quantitative spectroscopic determination of copper. It is also essential for the experimental study of mitochondrial metabolism. It is used to study the human demyelinating diseases such as multiple sclerosis and components of neuroinflammation. Further, it acts as ligand and catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions in the presence of copper salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(cyclohexanon)oxaldihydrazon wird für die quantitative spektroskopische Bestimmung von Kupfer verwendet. Es ist auch für die experimentelle Untersuchung des mitochondrialen Stoffwechsels unerlässlich. Es wird verwendet, um die demyelinisierenden Krankheiten des Menschen wie Multiple Sklerose und Komponenten der Neuroinflammation zu untersuchen. Darüber hinaus wirkt es als Ligand und katalysiert Ullmann-C-N-Bindungsreaktionen in Gegenwart von Kupfersalz.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 370-81-0
Summenformel C14H22N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.356
MDL-Nummer MFCD00001659
InChI-Schlüssel DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9723
IUPAC-Name N,N'-Bis(cyclohexylidenamino)oxamid
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Menge 100 g
Beilstein 2388004
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 278.36
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberA10628.14,A10628.22
ChargennummerA0454844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA10628.14,A10628.22
ChargennummerA0446869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA10628.14,A10628.22
ChargennummerA0439489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberA10628.14,A10628.22
Chargennummer10239649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10628.14,A10628.22
Name des Produkts
Bis(cyclohexanon)Oxaldihydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >