Learn More
Bis(benzonitril)palladium(II)-Chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10358150
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(benzonitril)palladium(II)-Chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358150
1 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10358150
Marke: Thermo Scientific Acros 207900010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14220-64-5
Summenformel C14H10Cl2N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 383.57
MDL-Nummer MFCD00013123
InChI-Schlüssel QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC-Name Benzonitril; Palladium(2+); Dichlorid
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C
Farbe Orange bis Braun
Elementanalytik 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CN)2PdCl2
Menge 1 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Formelmasse 383.55
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bis(benzonitril)palladium(II)-Chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >