Learn More
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid Artikelnummer.: 11344547
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid
Artikelnummer. 11344547
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11344547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039610.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5926-79-4
Summenformel C8H22O5Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 435.68
MDL-Nummer MFCD00070453
InChI-Schlüssel PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate
PubChem CID 16683964
IUPAC-Name [[Acetyloxy(dimethyl)stannyl]oxy-dimethylstannyl]-acetat
SMILES O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetoxydimethyltin)oxide
Schmelzpunkt 240°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 431.61
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(Acetoxydimethyltin)-Oxid >