Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497076
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497076
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11497076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25399.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5335-87-5
Summenformel C14H14O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 278.38
MDL-Nummer MFCD00041358
InChI-Schlüssel PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
PubChem CID 79258
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)disulfanyl]benzol
SMILES COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 200°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1914789
Formelmasse 278.39
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >