Learn More
Bis(2-Hydroxyethyl)-Disulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332627
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(2-Hydroxyethyl)-Disulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332627
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11332627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11800.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-Hydroxyethyl)-Disulfid wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1892-29-1
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00002906
InChI-Schlüssel KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl disulfide, 2,2'-dithiodiethanol, bis 2-hydroxyethyl disulfide, ethanol, 2,2'-dithiobis, hydroxyethyl disulfide, diethanol disulfide, 2,2'-dithiobisethanol, 2-hydroxyethanedisulfide, usaf th-9, 2,2'-disulfanediyldiethanol
PubChem CID 15906
ChEBI CHEBI:43136
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethyldisulfanyl)ethanol
SMILES OCCSSCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 1.261
Siedepunkt 158°C to 163°C (3.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel HOCH2CH2S-SCH2CH2OH
Brechungsindex 1.57
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1735851
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberL11800.30,L11800.18
ChargennummerS09J055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberL11800,L11800.30,L11800.18
Chargennummer10242919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberL11800.30,L11800.18
Chargennummer10211435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL11800.30,L11800.18
Chargennummer10218810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL11800.30,L11800.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bis(2-hydroxyethyl)disulphide
Name des Produkts
Bis(2-Hydroxyethyl)-Disulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >