Learn More
Bis(2 -ethylhexyl)-Phosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 11373387
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(2 -ethylhexyl)-Phosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11373387
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11373387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017723.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Extraktion von Metallen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-07-7
Summenformel C16H35O4P
Molekulargewicht (g/mol) 322.43
MDL-Nummer MFCD00009492
InChI-Schlüssel SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9275
IUPAC-Name bis(2-eEhylhexyl)hydrogenphosphat
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) Phosphate
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.965
Siedepunkt 48°C (12 mmHg)
Flammpunkt 171°C (340°F)
Prozentgehaltsbereich 95%
Brechungsindex 1.442
Menge 500 g
UN-Nummer 1902
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 322.43
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number017723.22,017723.A3,017723.36
ChargennummerT27I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number017723.22,017723.A3,017723.36
ChargennummerJ07M44 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number017723.22,017723.A3,017723.36
ChargennummerU04H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number017723.22,017723.A3,017723.36
ChargennummerC01S025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number017723.22,017723.A3,017723.36
Name des Produkts
Bis(2 -ethylhexyl)-Phosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >