Learn More
Bis(2 -ethylhexyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.463 g/mol
33.35 CHF - 78.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 106-20-7
Summenformel C16H35N
Molekulargewicht (g/mol) 241.463
MDL-Nummer MFCD00009489
InChI-Schlüssel SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7791
IUPAC-Name 2-Ethyl-N-(2-ethylhexyl)hexan-1-amin
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13894.AE
100 mL
33.35 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11313307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13894.AP
500 mL
78.45 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bis(2-ethylhexyl)amine (BEA) was used in the synthesis of stable nanosized CdS particles coated by an oriented monolayer of chemically bonded BEA molecules
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2-ethylhexyl)amin (BEA) wurde bei der Synthese stabiler, nanoskaliger CdS-Partikel verwendet, die mit einer ausgerichteten Monoschicht aus chemisch gebundenen BEA-Molekülen beschichtet sind.
Löslichkeit
Soluble in water 0.045 g/L @ 20˚C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bis(2 -ethylhexyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals