Learn More
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)blei(II), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11368178
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)blei(II), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368178
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11368178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039397.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21319-43-7
Summenformel C22H38O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 573.70
MDL-Nummer MFCD00070468
InChI-Schlüssel QZJYCHAISVLQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lead(II)-DPM; Pb(TMHD)2
IUPAC-Name λ²-lead(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
SMILES [Pb++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Siedepunkt 134°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3467
Formelmasse 573.75
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)blei(II), Thermo Scientific™ >