Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368198
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368198
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11368198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039414.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 35138-23-9 | C16H24BF4Ir | 495.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35138-23-9
Summenformel C16H24BF4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 495.39
MDL-Nummer MFCD00079664
InChI-Schlüssel NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
PubChem CID 5702646
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Tetrafluorborat
SMILES [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, methylene chloride
Formelmasse 495.4
Physikalische Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals >