Learn More
Bis[1,2-bis(Diphenylphosphino)ethan]Palladium(0), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903.27 g/mol
97.43 CHF - 163.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 31277-98-2 |
---|---|
Summenformel | C52H48P4Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 903.27 |
MDL-Nummer | MFCD00009880 |
InChI-Schlüssel | FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium |
PubChem CID | 2724231 |
IUPAC-Name | bis([2-(diphenylphosphanyl)ethyl]diphenylphosphane) palladium |
SMILES | [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039233.02 |
0.5 g |
97.43 CHF
0.50 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039233.03 |
1 g |
163.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
31277-98-2 | |
903.27 | |
FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N | |
2724231 | |
[Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C52H48P4Pd | |
MFCD00009880 | |
bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium | |
bis([2-(diphenylphosphanyl)ethyl]diphenylphosphane) palladium |
Spezifikation
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0) | |
C52H48P4Pd | |
Luftempfindlich | |
FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N | |
bis([2-(diphenylphosphanyl)ethyl]diphenylphosphane) palladium | |
2724231 | |
Pulver |
31277-98-2 | |
MFCD00009880 | |
bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium | |
[Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
903.27 | |
903.25 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen