Learn More
Biphenyl-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15445037
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Biphenyl-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445037
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15445037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32320.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280.174 g/mol
Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, is used as a main benefits of the use of boronic esters in Suzuki-Miyaura cross-couplings- Enabling the coupling of organoboronic acids that are sensitive to hydrolytic deboronation. It includes other additional application such as a number of chiral boronic esters, such as the ones illustrated hereafter, have been used as inducers in stereoselective reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-2-Boronsäurepinacolester wird hauptsächlich für Boronestern in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen verwendet und ermöglicht die Kopplung von organoboronischen Säuren, die empfindlich auf hydrolytische Deboronation reagieren. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914675-52-8
Summenformel C18H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 280.174
MDL-Nummer MFCD14636459
InChI-Schlüssel WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 59207619
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-Phenylphenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 280.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10165713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 ArtikelnummerH32320.03,H32320.06
Chargennummer10150511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH32320.03,H32320.06
Chargennummer10165713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH32320.03,H32320.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biphenyl-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >