Learn More
Biochrom Biowave 3+
The Biowave 3+ offers all the capabilities of a research grade UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The robust design and reasonable cost make it great for students.
7285.00 CHF - 9445.00 CHF
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte | 15 mm |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 15,3 in. |
Tiefe (metrisch) | 390 mm |
Detektortyp | Twin-CMOS-Array |
Display | Graphic LCD |
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17120509
|
Biochrom
80-3007-37 |
Spektralphotometer | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Nein |
7285.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17223064
|
Biochrom
80-3007-38 |
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Ja |
8940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17233064
|
Biochrom
80-3007-39 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Nein |
9195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17243064
|
Biochrom
80-3007-40 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Ja |
9445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- UV-Vis Spectrophotometer with a 3 nm bandwidth
- Features a USB port for data collection
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), protein assays, and for cell culture density (OD600) measurements
- Nucleic acid scans for purity checking
- Low volume capability for use with microvolume cuvettes
- Novel optics with a Xenon source for long lamp lifetime and low running costs
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
- Spectrophotometer has a 2 year warranty and the Xenon flash lamp has a 3 year warranty
- IQ/OQ available on request
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Xenon-Blitz | |
100/115/220/230 V | |
3,9 in. | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
3 nm | |
190 bis 1100 nm | |
100 mm | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |