Learn More
Biochrom Biowave 3
The Biowave 3 offers all the capabilities of a research grade spectrophotometer with a robust design and a reasonable cost make it great for students.
Marke:  Biochrom 80-3007-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17213064
  • 8270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • UV-Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 5 nm
  • Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
  • Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600)
  • Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
  • Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
  • Neuartige Optik mit einer Xenon-Quelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
  • Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
  • IQ/OQ verfügbar
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Biochrom Biowave 3 > Biochrom Biowave 3; umfasst: Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker