Learn More
Welch Ilmvac™ Biovac 106 Absaugsystem
Dieses Absaugsystem dient zum Absaugen und Entsorgen von Flüssigkeiten in Biochemie-, Mikrobiologie- und Zellkulturanwendungen. Welch Ilmvac™ Biovac 106 Absaugsysteme sind ideal für präzises Absaugen chemischer, biologischer und medizinischer Flüssigkeiten.
Marke: Welch Ilmvac™ 112037
1576.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Absaug- und Filtrationssystem
- Mit HandVac-Pipettierer-Handgerät
- Autoklavierbarer Sammelbehälter
- Automatischer Fluss-Stopp und hydrophober Inline-Filter
- Erhältlich mit 2 Liter-Glas Sammelbehälter
Spezifikation
115/230 V, 50/60 Hz | |
8 kg | |
Saugsystem |
Biovac 106 Absaugsystem | |
15 l/min | |
< 100 mbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
18Stunden
19Minuten
27Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%