Learn More
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, Ziege-Anti-Maus-IgG
Das Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit enthält Biotin XX-Tyramid mit Poly-HRP-konjugiertem Ziegen-Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper.
Marke: Invitrogen™ B40911
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Merkmale:
- Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
- Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
- Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
- Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
- Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
- Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
- Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
- Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Blockierungspuffer (1x): 22,5 ml, Poly-HRP-konjugierter Ziege-Anti-Maus-Sekundärantikörper (1x): 22,5 ml, Biotin-XX Tyramid-Reagenz, Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3 % Lösung): 28,5 ml, Reaktionspuffer (20-fach): 6 ml, Reaktions-Stopplösung: 8 mg, Dimethylsulfoxid ( | |
SuperBoost™ Kit |
Biotin-XX | |
150 Objektträger |