Learn More
(+)-Biotin N-Succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(+)-Biotin N-succinimidyl ester is used in coupling reactions to amino acids, peptides and proteins through primary amines. It is used as amino reactive biotin reagent and in the preparation of biotinylated surfaces or polypeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Biotin N-succinimidyl ester |
Schmelzpunkt | 212°C to 215°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4720781 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Dimethylformamide ?50mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF). Soluble in Dimethyl sulfoxide(DMSO). |
Formelmasse | 341.4 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T18K022 | Analysenzertifikat | 05/08/2024 | 044771.01,044771.MF,044771.03 |
T17J041 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | 044771.01,044771.MF,044771.03 |
T06I023 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | 044771.01,044771.MF,044771.03 |
R20I007 | Analysenzertifikat | 06/06/2022 | 044771.01,044771.MF,044771.03 |
Y03H012 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044771.01,044771.MF,044771.03 |