Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-Biotin-N-hydroxysuccinimidester, 98 % Artikelnummer.: 11976841
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals (+)-Biotin-N-hydroxysuccinimidester, 98 %
Artikelnummer. 11976841
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11976841
Marke: Thermo Scientific Chemicals 439300010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35013-72-0
Summenformel C14H19N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 341.39
InChI-Schlüssel YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Synonym +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentanoat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 202.3°C to 202.7°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 48.03 to 50.49% C, 12.00 to 12.62% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 341.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer345399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number439300010,439302500
Chargennummer341113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number439300010,439302500
Chargennummer344867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog Number439300010,439302500
Chargennummer344891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog Number439300010,439302500
Chargennummer344220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number439300010,439302500
Produktidentifikator
  • (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals (+)-Biotin-N-hydroxysuccinimidester, 98 % >