Learn More
IBA Lifesciences D-Biotin (nicht für Strep-Tag-Anwendungen), wird im 4°C-Kühlschrank gelagert IBA, IBA Lifesciences™
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
5 g
Beschreibung
- Biotin ist ein wasserlösliches B-Komplex-Vitamin, das auch als Vitamin B7 oder Vitamin H bezeichnet wird. Es bindet mit unterschiedlichen Affinitäten an die biotinbindenden Taschen von Streptavidin, Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™XT.
- Es ermöglicht die effiziente Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen von Strep-Tactin™XT und erhält gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit des Harzes.
- Es kann für die Herstellung von Strep-Tactin™XT Elutionspuffer, Puffer BXT, verwendet werden.
- Darüber hinaus kann Biotin zur Elution biotinylierter Proteine von Strep-Tactin™ verwendet werden, wobei es irreversibel an das Harz bindet – Strep-Tactin™ kann bei dieser Art der Anwendung nicht regeneriert werden.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5 g |
Dokumentation
Product Information
Manuals
Manual Strep-TactinXT-Purification 2-1016-005
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences D-Biotin (nicht für Strep-Tag-Anwendungen), wird im 4°C-Kühlschrank gelagert IBA, IBA Lifesciences™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur