Learn More
Agilent BioTek LHC SECURE base software configuration offers PC c
GREENER_CHOICE
Die vollständige PC-Steuerung durch die LHC-Software erhöht den Komfort bei der Programmierung wichtiger Assay-spezifischer Protokollanforderungen in einer vertrauten Windows-Umgebung. Fisher Scientific – Die Software zur Handhabung von Flüssigkeiten ist ideal für die Verwendung mit dem 405TM Touch Waschgerät, 405TM LS Waschgerät, ELx405TM Select Waschgerät für tiefe Wells, EL406TM Waschgerät und Dispenser und MultiFloTMFX Dispenser.
Marke:  Agilent BioTek LHC2SECURE
Artikelnummer. 15396196
  • 5075.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Software auf CD, Installationshandbuch und 5 Lizenzen
Beschreibung
Beschreibung
  • Intuitive StepWise Protokollerstellung mit einer unbegrenzten Anzahl von Methoden für höchste Flexibilität
  • Automatische Protokollvalidierung zur fehlerfreien Sicherheit
  • Dual-Modus-Steuerung zum Erstellen und Ausführen von Protokollen vom PC oder Herunterladen auf das Tastenfeld des Geräts
  • Sicherer Schutz für heruntergeladene Protokolle mit LHC2 SECURE
  • Gedruckte Protokollberichte und automatischer Protokollverlauf
  • Benutzerdefinierte Wartungserinnerungen für eine kontinuierliche Geräteleistung in stark frequentierten Laboren
  • Parallele Steuerung mehrerer Geräte, einschließlich BioStack Integrationen für die unbeaufsichtigte Stapelverarbeitung
Compliance
US Food and Drug Administration 21 CFR Part 11 Regulation (LHC Secure Edition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR Teil 11
Software auf CD, Installationshandbuch und 5 Lizenzen
Für BioTek 405 Touch Waschgerät, 405 LS Waschgerät, ELx405 Select Waschgerät für tiefe Wells, EL406 Waschgerät und Dispenser und MultiFlo Dispenser
Software für die Liquid-Handling-Kontrolle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek LHC SECURE base software configuration offers PC c > LHC-Software