Learn More
Agilent BioTek Natriumfluorescein-Pulver
1 mg-Fläschchen
Marke:  Agilent BioTek 98155
Artikelnummer. 11620161
  • 99.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Natriumfluorescein-Pulver (1 mg-Fläschchen)
  • Wird für FLx800 und Synergy Fluoreszenztests verwendet
  • Zur Verwendung mit Agilent BioTek Waschgeräten und Lesegeräten für Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Natriumfluorescein-Pulver
Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Natriumfluorescein-Pulver > Natriumfluorescein