Learn More
Agilent BioTek Absorptions-Testplatte
Bietet Leistungsüberprüfung für Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
Marke:  Agilent BioTek 7260522
2052.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15810418
  • 2210.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Genaue spektralphotometrische Kalibrierdaten für jeden Neutraldichtefilter bei acht Wellenlängen: 405, 450, 490, 550, 620, 630, 690, und 750 nm
  • Schutzhülle
Beschreibung
Beschreibung
  • Prüft Ausrichtung, Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Linearität
  • Entspricht der Größe und Form einer Standard-Mikrotiterplatte und passt so problemlos in ein Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Ideal zur Überwachung der Leistung eines Geräts gemäß den gesetzlichen Vorschriften
Compliance
Verwendet NIST-rückverfolgbare Neutraldichteglasfilter und präzisionsbearbeitete Austast- und Ausrichtungsverifikationslöcher zur Bestätigung der Leistungsspezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
405; 450; 490; 550; 620; 630; 690; 750 nm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Absorptions-Testplatte > Absorptions-Testplatte