Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Adapter für Rotorschlauch
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine große Auswahl an Röhrchengrößen unterstützen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003817
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10757395
  • 708.53 CHF / 4 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine Vielzahl an Röhrchengrößen unterstützen. Diese Adapter sind für die Verwendung mit dem BioShield 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor vorgesehen.
  • Maximale Röhrchenkapazität: 4 × 150 ml
  • Maximaler Außendurchmesser × l: 50 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor Tube Adapter
25 mL DIN Round-bottom Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Adapter für Rotorschlauch >