Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Adapter für Rotorschlauch
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine große Auswahl an Röhrchengrößen unterstützen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003822
Beschreibung
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine Vielzahl an Röhrchengrößen unterstützen. Diese Adapter sind für die Verwendung mit dem BioShield 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor vorgesehen.
- Maximale Röhrchenkapazität: 4 × 150 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 50 × 122mm
Spezifikation
Rotor Tube Adapter | |
5/7 mL Round-bottom, Open-tube |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31