Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Adapter für Rotorschlauch
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine große Auswahl an Röhrchengrößen unterstützen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003677
Beschreibung
Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Rotors mit Thermo Scientific™ BioShield™ 720 Röhrchenadaptern, die eine Vielzahl an Röhrchengrößen unterstützen. Diese Adapter sind für die Verwendung mit dem BioShield 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor vorgesehen.
- Maximale Röhrchenkapazität: 4 × 150 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 50 × 122mm
Spezifikation
Rotorröhrchen-Adapter | |
Konisch | |
50 mL | |
50 mL |