Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003183
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:Röhrchenadapter (4/Satz) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Ausschwingrotor | |
7.188 × g | |
162 mm | |
50 mm | |
90° | |
Ja |
4 x 180 ml | |
6.300 U/min | |
122 mm | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. | |
BIOShield 720 Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat anti-friction finish |
Gültig bis zum: 2025-12-31