Learn More
3M™ Biomass Detection Cuvette BTCUV
Cuvettes for aqueous solution samples for use with the 3M™ Clean-Trace™ Biomass Detection Kit.
Marke: 3M™ 7000138443
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gives real-time indication of total biological load allowing immediate corrective action.
- Offers flexibility when dealing with challenging samples.
- Ideal for process water, wastewater, water tanks and cooling towers.
Spezifikation
Accessory | |
Environmental Test | |
3 M™ Clean-Trace™ Biomass Detection Kit | |
1000/Cs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Biomass Detection Cuvette BTCUV > Test Type: Environmental Test
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur