Learn More
IBA Lifesciences BioLock Biotin-Blockierungslösung
GREENER_CHOICE
Die IBA GmbH™ BioLock Biotin-Blockierungslösung ist eine gebrauchsfertige und kostengünstige Lösung zur Entfernung von freiem Biotin aus Zellkulturüberstand.
Marke:  IBA Lifesciences 2-0205-050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643608
  • 199.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
BioLock ist eine gebrauchsfertige Biotin-Blockierungslösung, die das tetramerische Biotin-Bindungsprotein Avidin enthält. BioLock verhindert, dass Biotin- und biotinylierte Proteine an Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT binden, während die Bindung des Twin-Strep-Tags™ und des Strep-Tags™II nicht beeinflusst wird.
Biotin- und/oder biotinylierte Proteine können möglicherweise das Bindungsvermögen von Strep-Tactin™ sowie Strep-Tactin™XT verringern und sind in Zelllysaten und Zellkulturmedien, insbesondere aus Säugetier- oder Insektenzellen, vorhanden. Wenn also Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II-Fusionsproteine aus biotinhaltigen Extrakten oder Medien über Strep-Tactin™ oder Strep-Tactin™XT-Affinitätschromatographie gereinigt werden sollen, muss Biotin vor der Anwendung auf das Harz durch Zugabe von BioLock maskiert werden. 
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
Blockerlösung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IBA Lifesciences BioLock Biotin-Blockierungslösung > Kapazität: 50 ml
Nur für Forschungszwecke.