Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Thermo Scientific™ 130332
147.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6• Nicht-zytotoxisch
• Nicht-pyrogenisch
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Frei von humaner DNA
• Rohmaterial mit USP-Klasse VI
Spezifikation
Polystyrol | |
Zellkulturflasche | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Flach | |
225 cm2 |
40 | |
Zellkulturbehandelt | |
Ja | |
Steril | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
70 mL |