Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Thermo Scientific™ 130330
164.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6• Nicht-zytotoxisch
• Nicht-pyrogenisch
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Frei von humaner DNA
• Rohmaterial mit USP-Klasse VI
Spezifikation
25 | |
Zellkulturbehandelt | |
Ja | |
Flach | |
225 cm2 |
Zellkulturflasche | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet | |
70 mL |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-26
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen